Learn More
Lutetium-Standard: Lu @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17947689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17947689 250 mL 250 Milliliter
17977589 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17947689 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPLUN250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lutetium-Standard: Lu @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium
CAS 7439-94-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lutetium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Lu
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lu
SMILES [Lu]
IUPAC-Name Lutetium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 174
Menge 250 mL
Formelmasse 174.967 g/mol