Learn More
Interner Lutetiumstandard: Lu @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17960846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17960846 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17960846 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLISALU100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Interner Lutetiumstandard: Lu @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium
CAS 7439-94-3
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lutetium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Lu
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lu
SMILES [Lu]
IUPAC-Name Lutetium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 174
Menge 100 mL
Formelmasse 174,967 g/mol