Learn More
Lutetium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11393298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393298 5 g 5 Gramm
11313308 1 g 1 Gramm
11303308 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036244.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-20-1
Summenformel Lu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 397.93
MDL-Nummer MFCD00011100
InChI-Schlüssel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC-Name Dilutetium(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) oxide
Schmelzpunkt 2487°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5615
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 397.94
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 9.420 g/mL