Learn More
Lutetium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308707
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11308707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035803.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-45-1
MDL-Nummer MFCD00049970
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) iodide
Schmelzpunkt 1050°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Flocken oder Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formelmasse 555.68
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 5.60 g/mL