Learn More
Lutetium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374118 5 g -
11364118 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041415.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-81-1
MDL-Nummer MFCD00016191
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1182°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Stücke
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 231.97
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 8.3 g/mL