Learn More
Lutetium(III)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490710
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11490710
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044425.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13760-81-1 | LuF3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13760-81-1
Summenformel LuF3
MDL-Nummer MFCD00016191
Specifications
Chemischer Name oder Material Lutetium (III) fluoride
Schmelzpunkt 1182°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 231.97
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 8.3 g/mL