Learn More
Lutetium, AAS-Standardlösung, Lu 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11396399
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11396399
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 089886.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-20-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Lu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 397.93
MDL-Nummer MFCD00011100
InChI-Schlüssel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dilutetium(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Güte AAS-Standard
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %; Lutetium(III)-Oxid:0,11%; Wasser:94,89%