Learn More
Invitrogen™ Human Luteinizing Hormone ELISA Kit
Artikelnummer. 17175499
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17175499
Marke: Invitrogen™ EHLHX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Luteinizing Hormone (Hu LH) ELISA quantitates Hu LH in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu LH. Principle of the method The Human LH solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
LH ist ein tropisches Hormon, das die sekretorische Aktivität anderer Hormondrüsen reguliert. Es wird in der vorderen Hypophyse gebildet. Das Glykoproteinhormon LH besteht wie das follikelstimulierende Hormon und das Thyroidea-stimulierende Hormon aus einer gemeinsamen Alpha-Untereinheit, es verfügt aber auch über eine spezifische Beta-Untereinheit, die eine Charakterisierung dieser Hormone ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01229
Assay-Bereich 156,3 pg/mL bis 10000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 140 pg/mL
Kalibrierbereich 140 pg/mL bis 10000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1081, 3972
Gensymbol CGB4, HH23, LSH-B, LSH-beta
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Chromogen, Standard, Stopplösung, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Signaltransduktion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP11-156F23.1, CG-ALPHA, FSHA, GPHA1, GPHa, HCG, LHA, TSHA
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min