Learn More
Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15585186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15585186
Marke: Thermo Scientific Acros 456160050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutein
CAS 127-40-2
Farbe Rot
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Summenformel C40H56O2
MDL-Nummer MFCD08435941
Menge 5 g
Synonym lutein
InChI-Schlüssel KBPHJBAIARWVSC-HZNSELMYSA-N
SMILES CC1=C(C(CC(C1)O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC2C(=CC(CC2(C)C)O)C)C)C
IUPAC-Name (1S)-4-[(1E,3Z,5E,7Z,9E,11Z,13E,15Z,17E)-18-[(1R)-4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,7,9,13,15,17-nonaenyl-3-hexyl-3-cyclex-3-35,5-cyclex-1
Molekulargewicht (g/mol) 568.87
PubChem CID 102514741
Formelmasse 568.87
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver