Learn More
Lutein, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449182 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15449182
Marke: Thermo Scientific Acros 456160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutein
CAS 127-40-2
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C40H56O2
Menge 1 g
Synonym lutein
InChI-Schlüssel KBPHJBAIARWVSC-HZNSELMYSA-N
SMILES CC1=C(C(CC(C1)O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC2C(=CC(CC2(C)C)O)C)C)C
IUPAC-Name (1S)-4-[(1E,3Z,5E,7Z,9E,11Z,13E,15Z,17E)-18-[(1R)-4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,7,9,13,15,17-nonaenyl-3-hexyl-3-cyclex-3-35,5-cyclex-1
Molekulargewicht (g/mol) 568.87
PubChem CID 102514741
Formelmasse 568.87
Reinheit (%) 90%