missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lurasidone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30010146
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010146 25 mg 25 Milligramm
17934525 5 mg 5 Milligramm
17960435 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47492025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 367514-88-3
Summenformel C28 H36 N4 O2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 529.14
Synonym 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR,4S,7R,7aS)-, 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-, monohydrochloride, (3aR,4S,7R,7aS)- (9CI), Latuda, Lurasidone hydrochloride, SM 13496
IUPAC-Name (1S,2R,6S,7R)-4-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]methyl]cyclohexyl]methyl]-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]decane-3,5-dione;hydrochloride
SMILES Cl.O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN5CCN(CC5)c6nsc7ccccc67

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lurasidone HCl
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m0./s1
Formelmasse 528.2326
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.