Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lupeol
Artikelnummer. 16647032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16647032 250 mg 250 Milligramm
16637032 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647032 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465502500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 545-47-1 | C30H50O | 426.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 545-47-1
Summenformel C30H50O
Molekulargewicht (g/mol) 426.73
MDL-Nummer MFCD00017351
InChI-Schlüssel MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N
IUPAC-Name (1R,3aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)-icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-ol
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CCC3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
Spezifikation
Alpha-Vektor LUPEOL
Chemischer Name oder Material Lupeol
Schmelzpunkt 206°C to 210°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen practically insoluble aq. soln., freely soluble in ether, benzene, petroleum ether, warm alcohol, practically insoluble in chloroform, methanol
Formelmasse 426.72
Physikalische Form Pulver