Learn More
CELLPATH Lungenmesser
Artikelnummer. 30226224
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10 in.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30226224 10 in. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226224 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. CAA100101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.95 CHF
    71.43 CHF / 10 Stück
    Sparen 30.52 CHF
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der ergonomisch geformte Griff des 10-in.-Modells. Das Lungenmesser verfügt über einen Fingerschutz und einen Daumengriff für eine sicherere Handhabung bei Arbeiten auf rutschigem Untergrund. Da das Messer vollständig Einwegmaterial ist, wird das Risiko einer Kontamination beim Umgang mit erkranktem Gewebe ausgeschlossen.
  • Hauptvorteile:
  • Doppelt geschliffener Griff aus Sheffield-Edelstahl
  • Kostengünstige und sichere Alternative zu Mehrkomponenten-Pathologiemessern
  • Geformter Griff mit Fingerschutz
Spezifikation
Produkttyp Lungenmesser
Größe 10 in.
Länge (metrisch) 250 mm