Learn More
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 200 96-Well-Mikrotiterplatte mit μClear™ Boden und mittlerer Bindungsaffinität
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
40 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Nachweisverfahren | Lumineszenz |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 bis 340 μl |
| Mehr anzeigen |