Learn More
Merck Luminata Crescendo ELISA HRP-Substrat
Artikelnummer. 12561209 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
200 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
200 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12561209 100 mL 100 Milliliter
11357630 200 mL 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12561209 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. ELLUR0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00 CHF
    315.32 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 139.68 CHF
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird auf Immunoblots als Chemolumineszenz-Substrat verwendet
  • Nachweismethoden: Chemilumineszenz
  • Hauptanwendungen: ELISA
  • Chemolumineszent: HRP-Nachweisreagenz
  • Zur Verwendung auf Immunoblots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 mL
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C