Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color Probe qPCR Master Mix
Optimieren Sie Ihre qPCR mit Sondendetektion mithilfe von standardmäßigen Cycling-Protokollen zusammen mit diesen gebrauchsfertigen Mastermixen mit vorgemischter UDG, mit oder ohne blaue Farbe.
350.00 CHF - 5200.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Farbsonde |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Format | Rörchen |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13273169
|
Thermo Scientific™
K0353 |
1250 Reaktionen |
1598.00 CHF
1250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13293169
|
Thermo Scientific™
K0351 |
250 Reaktionen |
350.00 CHF
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13283169
|
Thermo Scientific™
K0354 |
5000 Reaktionen |
5200.00 CHF
5000 Reaktionen |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13263169
|
Thermo Scientific™
K0352 |
500 Reaktionen |
674.00 CHF
500 Reaktionen |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Luminaris Color Probe und Luminaris Probe qPCR Master Mixe sind universelle, gebrauchsfertige Lösungen, die für die qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind. Die Master-Gemische umfassen Thermo Scientific Hot Start Taq DNA-Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) sowie dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template, die Primer und die Sonde hinzugefügt werden.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet die Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Empfindlichkeit der PCR, während dUTP und UDG in der Mischung vor Verschleppungskontamination schützen. Die Luminaris Color Probe qPCR Master Mixe werden durch einen inerten blauen Farbstoff und einen separaten gelben Probenpuffer supplementiert, der einen gelben Farbstoff enthält. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün.
Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Individuelle Formulierungen von Luminaris Color Probe und Luminaris Probe qPCR Master Mixen mit ROX als passiven Referenzfarbstoff in verschiedenen Konzentrationen sind für die meisten qPCR-Plattformen erhältlich.
Besondere Eigenschaften
- Blue Master Mix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
- UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
- Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
- Spezifität – Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer reduzieren Primer-Dimere.
- Empfindlichkeit – Einzelkopie-Nachweis
- Großer linearer Bereich – präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort – gebrauchsfertiger 2x Master Mix
- Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
- Versionen mit vorgemischtem ROX für verschiedene Echtzeit-Plattformen
- Standard-Zyklusprotokolle
Spezifikation
Farbsonde | |
Rörchen | |
qPCR | |
Standard | |
Luminaris | |
Genexpression | |
DNA, dsDNA |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon | |
qPCR Master Mix | |
2X (qPCR-Mastermix für Luminaris-Sonden), 40X (Gelber Probenpuffer) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.