Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HRM qPCR Master Mix
Der Luminaris Color HRM Master Mix ist ein praktischer, gebrauchsfertiger Mastermix, der für den genauen Nachweis von DNA-Sequenzvariationen mit der hochauflösenden Analyse-Methode Melt entwickelt wurde.
Marke:  Thermo Scientific™ K1031BID
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15245136
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Leistung auf den meisten Echtzeit-Geräten mit HRM-Funktionen
  • Zweifarbiges System für einfache Reaktionseinrichtung
  • Überlegene Diskriminierung aller vier SNP-Klassen
  • Hohe Empfindlichkeit – genaue Ergebnisse dank 30 Kopien genomischer DNA
  • Außergewöhnliche Stabilität der vollständig vorbereiteten Reaktion – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Optimiert für PikoReal Echtzeit-System und Software
Spezifikation
Spezifikation
Contains:
• 2 x 1.25 mL Luminaris Color HRM Master Mix (2X) containing chemically modified Hot Start Taq DNA Polymerase, EvaGreen™ fluorescent dye, dNTPs and MgCl2 in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 250 x 20 μL reactions
• 1 x 1.25 mL 40X Yellow Sample Buffer
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Hoch
Taq DNA-Polymerase
SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), epigenetische Targets
qPCR Master Mix
2 X
250 Reaktionen
HRM
qPCR
Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM), Mutations-Scans
Luminaris
250 Reaktionen
2 X