Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
385.00 CHF - 5580.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
13223179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0363
1250 Reaktionen
1748.00 CHF
1250 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13233179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0364
5000 Reaktionen
5580.00 CHF
5000 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13213179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0362
500 Reaktionen
736.00 CHF
500 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13203179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K0361
250 Reaktionen
385.00 CHF
250 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Mastermixe sind gebrauchsfertige qPCR-Mastermixe mit Farbstoff und vorgemischtem UDG, optimiert für die SYBR Green-Chemie mit Standard-Zyklusprotokollen.
  • Blauer Mastermix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
  • Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
  • Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Spezifikation
Spezifikation
SYBR
qPCR
Standard
Luminaris
Genexpression
2 X
Hoch
Taq DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
qPCR Master Mix
2X
DNA, dsDNA