Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
Marke: Thermo Scientific™ K0384
Additional Details : Gewicht : 0.22000kg
Includes:
- Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2x) mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer mit blauem Farbstoff. Der Master Mix enthält einen passiven Fluorescein Referenzfarbstoff für spezifische
Beschreibung
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Mastermixe sind gebrauchsfertige qPCR-Mastermixe mit Farbstoff und vorgemischtem UDG, optimiert für die SYBR Green-Chemie mit Standard-Zyklusprotokollen.
- Blauer Mastermix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
- UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
- Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
- Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
- Standard-Zyklusprotokolle
- Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
- Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
- Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
- Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Spezifikation
Contains: • 4 x 12.5 mL Luminaris Color HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 5000 x 20 μL reactions. The master mix contains fluorescein passive reference dye for specific real-time platforms. • 1 x 13 mL 40X Yellow Sample Buffer • 2 x 30 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
|
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 | |
qPCR Master Mix | |
QPCR, Zweistufige RT-qPCR | |
2 X | |
DNA, dsDNA |
SYBR | |
qPCR | |
Standard | |
Luminaris | |
5000 Reaktionen | |
2 X | |
5000 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.