Learn More
Lumefantrine, TRC
Artikelnummer. 17930555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930555 25 mg 25 Milligramm
17912485 100 mg 100 Milligramm
17922485 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47400025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82186-77-4
Summenformel C30 H32 Cl3 N O
Molekulargewicht (g/mol) 528.94
Synonym 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (9Z)- (9CI), 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (Z)-, Benflumelol, Benflumetol, Lumefantrine, dl-Benflumelol
IUPAC-Name 2-(Dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-Chlorophenyl)methyliden]Fluoren-4-yl]ethanol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lumefantrine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
Formelmasse 527.1549