Learn More
Euro Protection™ Lumbar Belt without Straps
Artikelnummer. p-7146802
Click to view available options
Länge (metrisch):
82 cm
102 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12053596
Marke: Euro Protection™ 78111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Euro Protection™ Lumbar Belt without Straps uses variable pressure to provide lumbar support.
  • Variable pressure and fastening system
  • To be worn outside another garment
Spezifikation
Produkttyp Lumbar Support Belt
Länge (metrisch) 82 cm