Learn More
Euro Protection™ Lumbar Belt with Straps
Artikelnummer. 12083596
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Shoulder Straps
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
12083596 Shoulder Straps 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12083596 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 78120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.55 CHF
    29.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 45.27 CHF
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Lumbar Belt with Straps uses variable pressure and elastic shoulder straps to provide lumbar support.
  • Variable pressure and fastening system
  • Shoulder straps
  • To be worn outside another garment
Spezifikation
Produkttyp Lumbar Support Belt
Länge (metrisch) 82 cm
Enthält Shoulder Straps