Learn More
Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps
Artikelnummer. 12033596
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
116 to 141 cm
80 to 95 cm
95 to 118 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12033596 116 to 141 cm 1 Stück
12013596 80 to 95 cm -
12023596 95 to 118 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12033596 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 78103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.80 CHF
    15.68 CHF / 1 Stück
    Sparen 22.12 CHF
    58% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps uses variable pressure and adjustable elastic shoulder straps to provide lumbar support.
  • Variable pressure and fastening system
  • Adjustable shoulder straps
  • To be worn outside another garment
Spezifikation
Produkttyp Lumbar Support Belt
Länge (metrisch) 116 to 141 cm
Enthält Shoulder Straps