Learn More
Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps
Artikelnummer. 12013596
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
116 to 141 cm
80 to 95 cm
95 to 118 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12013596 80 to 95 cm -
12023596 95 to 118 cm 1 Stück
12033596 116 to 141 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12013596 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 78101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps uses variable pressure and adjustable elastic shoulder straps to provide lumbar support.
  • Variable pressure and fastening system
  • Adjustable shoulder straps
  • To be worn outside another garment
Spezifikation
Produkttyp Lumbar Support Belt
Länge (metrisch) 80 to 95 cm
Enthält Shoulder Straps