Learn More
Lugol Lösung
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Brown |
| Siedepunkt | 100°C |
| Schmelzpunkt | 0°C |
| Material | 50 g I2 + 100 g KI / l H2O |
| Dichte | 1.2g/mL |
| Löslichkeitsinformationen | Water Soluble |
| Geruch | Iodine |
| pH | ±7 |
| Menge | 500 mL |
| Physikalische Form | Flüssig |