Learn More
Lufenuron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324996 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324996 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14650000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lufenuron
CAS 103055-07-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lufenuron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
InChI-Formel InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC-Name N-[[2,5-Dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 511.15
Menge 1 mL
Formelmasse 509,9784 g/mol