Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Spritzen mit Luer-Konus, gasdicht, für GC-Systeme
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen in Ihr GC-System. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Tip-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und sind für einfache, genaue, präzi
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26s G |
| Länge (metrisch) | 85 mm |
| Produkttyp | GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 85 mm |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TriPlus RSH Autosampler |
| Anschlusstyp | Befestigt |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.