Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Spritzen mit Luer-Konus, gasdicht, für GC-Systeme
Artikelnummer. 13426856 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 ml
Kanülen-Gauge:
23s G
26s G
26 ga.
Länge (metrisch):
57 mm
80 mm
85 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gaschromatographiesysteme
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH Autosampler und TriPlus 100LS Autosampler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13426856
Marke: Thermo Scientific™ 365D0301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Konus-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen in Ihr GC-System. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Konus-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Besteht aus hochwertigen Materialien und ist für einfache, genaue, präzise und reproduzierbare Injektionen konzipiert.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 10 μL FN GT, 23s G, 85 mm
Kanülen-Gauge 23s G
Länge (metrisch) 85 mm
Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 85 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) TriPlus RSH Autosampler
Anschlusstyp Befestigt
PTFE Tipped Plunger Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.