Learn More
Megro™ Tuberkulinspritze SoftJect 1ml, VE=100 St. 3-teilig, Luer-Ansatz
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen (Zylinder), Kolben aus Polystyrol, Synthetischer Polyisopren-Gummi (Ansatz) |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Tuberkulinspritzen |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |