Learn More
Poulten & Graf GmbH Glas- und Metallspritze mit Luer-Lock
Beschreibung
Aus Metall und Glas
Braune Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Glas, Metall |
| Produkttyp | Spritze |
| Max. Temperatur (metrisch) | 134 °C |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |