Learn More
Value Plastics Luer Adapter Fittings, Tee, Polypropylene
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
29/32 in.
37/64 in.
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Luer fittings allow for a simple yet secure connection. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards. Constructed of ADCF polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Verpackungsmenge | 25/Pk. |
| Einlass | Female Luer Thread, Female Luer Thread |
| Breite (angloamerikanisch) | 37/64 in. |