Learn More
Value Plastics Luer Adapter Fittings, Tee, Polypropylene
Artikelnummer. 30053986 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
29/32 in.
37/64 in.
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 30053986
Marke: Value Plastics 5012011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Easily transition to a luer fitting with directional flexibility
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Luer fittings allow for a simple yet secure connection. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards. Constructed of ADCF polypropylene
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Verpackungsmenge 25/Pk.
Einlass Female Luer Thread, Female Luer Thread
Breite (angloamerikanisch) 37/64 in.