Learn More
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Das Thermo Scientific Luc-Screen Extended-Glow Luziferase Reportergen-Assay-System mit verlängertem Lichtausstoß ist für den empfindlichen Nachweis des Reporterenzyms Firefly-Luziferase in Mikrotiterplatten-Zellkulturen konzipiert. Erzeugung eines linearen Signals mit den
Marke:  Invitrogen™ T1035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12634295
  • 540.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei Reaktionspuffer
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
System für Luziferase-Reportergen-Assay
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Dieses Kit enthält zwei Reaktionspuffer.
Lagern Sie das Produkt bei -20 °C.
Geeignet für hohe Durchsätze
Zellkulturen
Luziferase-Substrat
Luziferase
Enzym-Assay
Flüssig
Chemolumineszenz
Luziferase-Assay
Säugetierzellen
Endpunkt
Luciferin
Chemisches Substrat
Luc-Screen™, NovaBright™
200 Assays
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System > Menge: 200 Assays