Learn More
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Beschreibung
Includes
Zwei Reaktionspuffer
- Das homogene Assay-Format ermöglicht den Nachweis von Glühwürmchen-Luziferase bei normalen Kulturmedien, ohne Medien entfernen und einen zusätzlichen Zelllyseschritt durchführen zu müssen. Dadurch wird ein optimiertes und äußerst einfaches Assay-Verfahren möglich.
- Die Kinetik des Glimm-Assays eröffnet ein Fenster, in dem Messungen durchgeführt werden können. Dadurch wird die Durchführung von HTS-Anwendungen erleichtert, bei denen eine Assay-Automatisierung angewendet wird.
- Der große Dynamikbereich des Glühwürmchen-Luziferase-Assays ermöglicht dem Anwender die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
- Die Assay-Empfindlichkeit ist 100- bis 1.000 -fach besser als die isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder die kolorimetrischen/fluoreszierenden Assays für β-Galactosidase, was eine höhere Empfindlichkeit als konkurrierende Assay-Technologien bietet
- Der hochempfindliche Assay mit einem breiten Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reporterebenen ohne zahlreiche Probenverdünnungen
- Das nicht radioaktive Reportergen-Assay-Kit beseitigt Radioisotope
- Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Empfindlich
Luziferase ist aufgrund der hohen Nachweisempfindlichkeit und der Abwesenheit einer endogenen Luziferase-Aktivität in Säugetierzellen ein idealer Reporter. Der Luc-Screen Assay koppelt die Zelllyse in Wells bei Vorhandensein eines Kulturmediums praktischerweise mit einem hochempfindlichen Assay, der eine Kinetik mit verlängerter Glimmlichtemission aufweist. Das Lichtsignal kann zwischen 10 Minuten und mehreren Stunden nach dem Hinzufügen der Assay-Reagenzien gemessen werden. Dies sorgt für mehr Flexibilität in der Zeit zwischen der Reagenzienzugabe und der Messung.
Hoher Durchsatz
Das Luc-Screen System wurde für eine maximale Assay-Flexibilität in einem Hochdurchsatzformat entwickelt und kann in Luminometern ohne automatische Injektoren eingesetzt werden. Das Luc-Screen System ist für einen praktischen und anwenderfreundlichen Luziferase-Assay konzipiert, der für die Verwendung in Hochdurchsatz-Screenings optimiert ist. Die hohe Empfindlichkeit des Luc-Screen Assays wird durch einen breiten Dynamikbereich ergänzt.
Spezifikationen
- Assay-Typ: Luziferase-Assay
- Kompatible Zellen: Säugetierzellen
- Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
- Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
- Form: Flüssig
- Format: 96-Well-Platte
- Anzeige: Endpunkt
- Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
- Substrat: Luciferin
- Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
- Substrattyp: TMB-Substrat
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | System für Luziferase-Reportergen-Assay |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminometer (Mikrotiterplatte) |
| Assay | Luziferase-Assay |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält zwei Reaktionspuffer. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
| Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Anzeigewert | Endpunkt |
| Probentyp | Zellkulturen |
| Substrat | Luciferin |
| Mehr anzeigen |