Learn More
Lubrol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11465252 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465252 250 g 250 Gramm
11455252 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465252 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219529983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 CHF
    197.40 CHF / 250 Gramm
    Sparen 10.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 8047-15-2
Summenformel HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Synonym Polyethylen-Glykolmonoketylether
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lubrol
Farbe Weiß
Namenshinweis Molekularbiologie
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Menge 250 g