missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schmierölstandard 11: Ca @ 0,050; P @ 0,150; S @ 0,200; Zink in Schmieröl mit 0,200 Gew.-%, VHG™
Beschreibung
Schmierölstandard 11: Ca @ 0,050; P @ 0,150; S @ 0,200; Zn @ 0,200 Gew.-% in Schmieröl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6 |
| Verfahren | XRF |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineralöl |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 0.0501%/Phosphorus 0.1504%/Sulfur 0.1999%/Zinc 0.2001% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?