Learn More
Invitrogen™ LTK (TYK1) rekombinantes humanes Protein
LTK (TYK1) ist ein Mitglied der Ros/Insulin-Rezeptor-Familie von Kinasen.
Marke:  Invitrogen™ PR8108A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438653
  • 1986.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LTK (TYK1) ist an Zellwachstum und -differenzierung beteiligt.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002335.2
Kinaseassay
Gefroren
73.7 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Zytoplasmisch
ALK-Kinasefamilie
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50 % Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
LTK (TYK1)
Human
GST-Markierung