Learn More
R&D Systems™ LTB4 Parameter Assay Kit
LTB4 Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ SKGE006B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The LTB4 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Leukotriene B4/LTB4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation
10.30 to 2500 pg/mL | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
LTB4 Levels in Various Samples | |
Multi-species | |
1 Kit | |
Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
10.9 pg/mL | |
Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum | |
6 x 96-well Plates | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ LTB4 Parameter Assay Kit > Six 96-well plates
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur