Learn More
DWK Life Sciences LS Borosilikatfläschchen, Typ I
Verschiedene Kappeneinlagen sorgen für Dichtigkeit. Die Wheaton™ Glasfläschchen für Flüssigszintillation bestehen aus Borosilikatglas.
Marke: DWK Life Sciences 986582
332.01 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 10.06970kg
Beschreibung
- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten.
- Die Einlage aus Metallfolie/Kork ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Ketone und Alkohole.
- Die Konuseinlage aus Polyethylen ist rissbeständig und verfügt über ausgezeichnete Drehmomentstabilität und Dichtungseigenschaften.
Spezifikation
Metallfolie | |
28 mm | |
20 ml | |
Harnstoff | |
500 Packung |
Transparent | |
Borosilikat Typ I | |
500 | |
61 mm | |
22 bis 400 |