Learn More
DWK Life Sciences LS Borosilikatfläschchen, Typ I
Verschiedene Kappeneinlagen sorgen für Dichtigkeit. Die Wheaton™ Glasfläschchen für Flüssigszintillation bestehen aus Borosilikatglas.
Marke:  DWK Life Sciences 986580
299.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 9.52350kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10523614
  • 328.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten.
  • Die Einlage aus Metallfolie/Kork ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Ketone und Alkohole.
  • Die Konuseinlage aus Polyethylen ist rissbeständig und verfügt über ausgezeichnete Drehmomentstabilität und Dichtungseigenschaften.
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylenschaum
28 mm
20 ml
61 mm
22-400
Durchsichtig
Borosilikatglas
Polypropylen
500 Packung