missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRRTM1 Antibody (OTI5H9), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-72543FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LRRTM1 Monoclonal specifically detects LRRTM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
| LRRTM1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| LRRTM1 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 182-422 of human LRRTM1 (NP_849161) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 347730.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI5H9 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| FLJ32082, leucine rich repeat transmembrane neuronal 1, leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1 protein, leucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur