missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein

Artikelnummer. 10477508
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10477508 10 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10477508 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV6051

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Related Links: LRRK2 tools for advancing Parkinson's disease research Kinase protein portfolio LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay LanthaScreen™ Activity Assay Protein Form: Catalytic.

LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung Proprietary buffer with no preservative
Molekulargewicht 205 kDa
Name Human LRRK2 [D1994A], GST Tag
Reinigungsverfahren Purified
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung LRRK2 (D1994A Mutant)
Kinase-Familie LRRK Kinase Family
Proteinlänge 970-2527; D1994A
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Sequenz 970-2527; D1994A
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Assay-Eingabe Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Kinase-Gruppe Ser⁄Thr Kinases: TKL Group
Versandbedingung Dry Ice
Zieleintrag LRRK2 D1994A
Zielgen LRRK2
Expressionssystem Baculovirus
Proteinfamilie Kinases & Inhibitors
Proteinform Catalytic, Mutant, Inactive
Form Liquid
Protein-Subtyp Serine/Threonine Kinases
Forschungskategorie Signal Transduction, Neurobiology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.