Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein
Artikelnummer. p-7121785
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. 15448713
Marke: Invitrogen™ PR9102A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung proprietary buffer with no preservative
Molekulargewicht 205 kDa
Name Human LRRK2 [D1994A], GST Tag
Menge 100 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Gebräuchliche Bezeichnung LRRK2 (D1994A Mutant)
Kinase-Familie LRRK Kinase Family
Proteinlänge 970-2527; D1994A
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem Baculovirus
Form Liquid