Learn More
Invitrogen™ Humanes LRFN5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0815
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
LRFN-5 Synthetisches Peptid, PEP-0815 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem LRFN-5 überein. PEP-0815 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20700 verwendet werden.Spezifikation
145581 | |
gereinigt | |
Humanes LRFN5 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q96NI6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
LRFN5 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |