missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes LRFN2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen™ PEP0820

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15359050

  • 167.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

LRFN-2 Synthetisches Peptid, PEP-0820 von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem LRFN-2 überein. PEP-0820 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20705 verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

57497
gereinigt
Humanes LRFN2
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q9ULH4
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
LRFN2
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote