Learn More
LRDD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen LRDD
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12119-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12119-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a leucine-rich repeat and a death domain. This protein has been shown to interact with other death domain proteins, such as Fas (TNFRSF6)-associated via death domain (FADD) and MAP-kinase activating death domain.
Spezifikation
Spezifikation
LRDD
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9ERV7, Q9HB75
293625, 55367, 57913
LRDD Fusion Protein Ag2761
Primary
-20°C
PIDD1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LRDD, PIDD
PIDD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography