Learn More
WTW™ LR325/001 Spuren-Leitfähigkeitsmeßzelle mit integriertem Temperaturfühler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10490632
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel Packungsgröße
10490632 1,5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10490632 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 301962
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Two electrode measuring cells with concentric electrodes of stainless steel for measurements in pure water.
  • Precise measured values thanks to concentric elecrodes without edge fields
  • Includes flow vessels to prevent incorrect results due to carbon dioxide
  • No polorization effects thanks to stainless steel design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 0,01 cm-1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Measuring the intrinsic conductivity of purified water in the pharmaceutical industry and the production of semiconductors
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Standard Conductivity Cell
Durchmesser (metrisch) Körper 20 mm
Länge (metrisch) Kabel 1,5 m
Material Stahl, V4A
Enthält Temperature sensor, 1.5m Length cable with waterproof plug
Modell LR 325/001