missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LPO Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17100464 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17100464 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17100464 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5112599

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

LPO Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

This gene encodes an oxidoreductase secreted from salivary, mammary, and other mucosal glands that functions as a natural antibacterial agent. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LPO
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen LPO
Gen-Zugriffsnummer P22079
Gen-Alias 5830499B15Rik; airway lactoperoxidase; EC 1.11.17 antibody; lactoperoxidase; lactoperoxydase; Lpo; LPO antibody; MGC129990; MGC129991; Salivary peroxidase; SAPX; SAPX antibody; SPO; SPO antibody
Gensymbole LPO
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Lactoperoxidase protein (81-190AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4025
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.