Learn More
Buerkle™ LDPE-Sicherheitsspritzflaschen mit auslaufsicherem Entlüftungsventil
Artikelnummer. 10224454 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Unmarkiert
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemical Label unitSize
10224454 Unmarkiert 1 Stück
10735875 Aceton 1 Stück
10764175 Ethanol 1 Stück
10431834 Isopropanol 1 Stück
10692605 Methanol 1 Stück
10550773 Destilliertes Wasser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10224454 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03102056
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Entlüftungsventil sorgt dafür, dass der Überdruck entweichen kann und Tröpfeln verhindert wird. Mit einem auslaufsicheren Entlüftungsventil kann der Inhalt nicht lecken, wenn die Flasche umgekippt wird, wie es bei Waschflaschen mit Kugelventil oder En
ulliSichere Befüllung durch weite Halsöffnung mit 39 mm Halsdurchmesser/liliDauerhafter Aufdruck nach GHS mit Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer/liliAus gelb-transparentem LDPE mit Lichtschutz/lili500 ml Inhalt/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtiges Gelb
Material LDPE
Menge Je 1
Closure Included Ja
Produkttyp Sicherheitsspülflasche
Chemical Label Unmarkiert
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe