Learn More
Loxoprofen-Natrium (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30466091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466091 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466091 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL472900250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Summenformel C15 H17 O3 . Na
Menge 250 mg
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt (9CI), CS 600, CS 600 (antiinflammatory), Lobu, Loxonin, Loxoprofen sodium, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium loxoprofen
InChI-Formel InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
IUPAC-Name Natrium;2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 268.28
Formelmasse 268.1075